Merck
49225
Sigma-Aldrich
α-D-グルコース 1,6-ビスリン酸 カリウム塩 水和物
≥99.0% (TLC)
別名:
α-D-グルコース 1,6-二リン酸 カリウム塩 水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H10K4O12P2 · xH2O
CAS番号:
分子量:
492.48 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
品質水準
アッセイ
≥99.0% (TLC)
フォーム
solid
不純物
≤15% water
white
溶解性
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
保管温度
−20°C
SMILES記法
[K+].[K+].[K+].[K+].O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](COP([O-])([O-])=O)O[C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H14O12P2.4K/c7-3-2(1-16-19(10,11)12)17-6(5(9)4(3)8)18-20(13,14)15;;;;/h2-9H,1H2,(H2,10,11,12)(H2,13,14,15);;;;/q;4*+1/p-4/t2-,3-,4+,5-,6-;;;;/m1..../s1
InChI Key
OVRXVCAVDXBPQT-QMKHLHGBSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
α-D-Glucose 1,6-bisphosphate is used in the identification, differentiation and characterization of α-phosphoglucomutase(s), β-phosphoglucomutase(s) and α- and β-hexoglucomutase(s).
生物化学的/生理学的作用
Metabolite formed via the activity of Glucose-1,6-biphosphate synthase. Glucose-1,6-biphosphate (G-1,6-BP) acts as an inhibitor of hexokinase function and an activator of phosphofructokinase-1 and pyruvate kinase. G-1,6-BP also acts as a coenzyme for phosphoglucomutate and a cofactor for phosphopentomutase.
その他情報
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
49225-10MG:
49225-50MG:
49225-VAR:
49225-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Jessica P Lao et al.
G3 (Bethesda, Md.), 9(2), 413-423 (2018-12-12)
Phosphomannomutase 2 Deficiency (PMM2-CDG) is the most common monogenic congenital disorder of glycosylation (CDG) affecting at least 800 patients globally. PMM2 orthologs are present in model organisms, including the budding yeast Saccharomyces cerevisiae gene SEC53 Here we describe conserved genotype-phenotype