product name
Gly-Pro p-ニトロアニリド p-トルエンスルホン酸塩, ~99% (TLC)
アッセイ
~99% (TLC)
品質水準
形状
powder
溶解性
1 M HCl: 50 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O.NCC(=O)N2CCC[C@H]2C(=O)Nc3ccc(cc3)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C13H16N4O4.C7H8O3S/c14-8-12(18)16-7-1-2-11(16)13(19)15-9-3-5-10(6-4-9)17(20)21;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h3-6,11H,1-2,7-8,14H2,(H,15,19);2-5H,1H3,(H,8,9,10)/t11-;/m0./s1
InChI Key
XHLUWCXVWCBOPP-MERQFXBCSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
基質
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G2901-VAR:
G2901-25MG:
G2901-100MG:
G2901-BULK:
G2901-250MG:
試験成績書(COA)