製品名
カプトプリル, ≥98% (HPLC), powder
由来生物
synthetic
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to off-white
mp
104-108 °C (lit.)
溶解性
water: 100 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
オーガナイザー
Bristol-Myers Squibb
保管温度
room temp
SMILES記法
C[C@H](CS)C(=O)N1CCC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C9H15NO3S/c1-6(5-14)8(11)10-4-2-3-7(10)9(12)13/h6-7,14H,2-5H2,1H3,(H,12,13)/t6-,7+/m1/s1
InChI Key
FAKRSMQSSFJEIM-RQJHMYQMSA-N
遺伝子情報
human ... ACE(1636) , AGTR1(185) , AGTR2(186) , ECE1(1889)
rat ... Ace(24310)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- 横行大動脈狭窄(TAC)マウスにおける有効性に対するカプトプリル治療のタイミングによる影響の調査
- アンギオテンシン変換酵素阻害剤として、血管新生阻害および他の薬物との相互依存性の効果を研究するアプローチで非拘束ウィスター京都ラットに経口投与
- アンギオテンシン変換酵素の阻害活性を研究する分光学的アッセイの陽性対照
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Muta. 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
C4042-5G:
C4042-VAR:
C4042-25G:
C4042-1G:
C4042-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック