product name
N-[3-(2-フリル)アクリロイル]-Phe-Gly-Gly,
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC(=O)CNC(=O)CNC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)\C=C\c2ccco2
InChI
1S/C20H21N3O6/c24-17(9-8-15-7-4-10-29-15)23-16(11-14-5-2-1-3-6-14)20(28)22-12-18(25)21-13-19(26)27/h1-10,16H,11-13H2,(H,21,25)(H,22,28)(H,23,24)(H,26,27)/b9-8+/t16-/m0/s1
InChI Key
ZDLZKMDMBBMJLI-FDMDGMSGSA-N
遺伝子情報
human ... ACE(1636) , ACE2(59272)
mouse ... ACE3(217246)
rat ... ACE(11421) , ACE2(70008) , ACE3(498012)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Amino Acid Sequence
詳細
アプリケーション
基質
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
F7131-25MG:
F7131-500MG:
F7131-100MG:
F7131-5MG:
F7131-VAR:
F7131-BULK:
試験成績書(COA)