詳細
ACE遺伝子は、RAS(レニンアンジオテンシン系)の主要な酵素の1つであるアンジオテンシン変換酵素をコードしています。ACE遺伝子は、ヒト染色体17q23に局在しています。
組換えヒトアンジオテンシン変換酵素(ACE)は、糖タンパク質としてヒトHEK293細胞で発現し、分子量は138 kDa(30~1232のアミノ酸)と算出されています。糖鎖が形成されるので、DTT-還元タンパク質はSDS-PAGEでは180 kDaのポリペプチドとして移動します。この製品は、血清を用いずに、ヒト細胞内で製造されます。ヒト細胞発現系は、ヒト様グリコシル化とフォールディングが可能となり、タンパク質のより高い特異的活性を支持することがよくあります。本タンパク質は人工のタグなしで産生されます。
特異性
組換えヒトACEの比活性は、ヒプリル-HIS-LEUを切断する能力により測定されます。
生物化学的/生理学的作用
アンジオテンシンI変換酵素(ACE)は、アンジオテンシンIからのアンジオテンシンIIの生成を触媒します。これは、アテローム硬化性病変で発現する膜結合酵素です。ACEは、全身性エリテマトーデス、高血圧、慢性腎臓病および糖尿病性腎症などの様々な疾患の発症に重要な役割を果たしています。
単位の定義
1単位は、pH 8.3、37oCの条件下、50 mM HEPESおよび300 mM NaCl中で1分あたりヒプリルHIS-LEUから1.0マイクロモルのヒプリル酸を生成するのに必要な酵素量と定義されています。
物理的形状
0.22 μmのフィルターでろ過したPBS(pH 7.4)溶液を凍結乾燥して調製されています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
SAE0075-.5UN:
SAE0075-BULK:
SAE0075-VAR:
SAE0075-.5UN-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Angiotensin-Converting Enzyme in Smooth Muscle Cells Promotes Atherosclerosis
Chen X, et al.
Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology (2016)
Genetic Polymorphism of Angiotensin-Converting Enzyme and Chronic Obstructive Pulmonary Disease Risk: An Updated Meta-Analysis.
Kang SW, et al.
BioMed Research International (2016)
ACE Gene I/D Polymorphism and Obesity in 1,574 Patients with Type 2 Diabetes Mellitus.
Pan YH, et al.
Disease Markers (2016)
Local corticosterone production and angiotensin-I?converting enzyme shedding in a mouse model of intestinal inflammation
Salmenkari H, et al.
World Journal of Gastroenterology, 21(35), 10072-10072 (2015)
Yueru Li et al.
The American journal of pathology, 190(9), 1971-1981 (2020-06-27)
Leakage of retinal blood vessels, which is an essential element of diabetic retinopathy, is driven by chronic elevation of vascular endothelial growth factor (VEGF). VEGF quickly relaxes the endothelial cell barrier by triggering signaling events that post-translationally modify pre-existing components