アッセイ
≥95% (HPLC)
保管温度
−20°C
SMILES記法
NCC(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N2CCC[C@H]2C(O)=O
InChI
1S/C18H31N7O5/c19-10-14(26)24-8-2-5-12(24)15(27)23-11(4-1-7-22-18(20)21)16(28)25-9-3-6-13(25)17(29)30/h11-13H,1-10,19H2,(H,23,27)(H,29,30)(H4,20,21,22)/t11-,12-,13-/m0/s1
InChI Key
WXPZDDCNKXMOMC-AVGNSLFASA-N
遺伝子情報
human ... FN1(2335)
mouse ... FN1(14268)
rat ... FN1(25661)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Amino Acid Sequence
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G1895-25MG-PW:
G1895-5MG-PW:
G1895-5MG:
G1895-.5MG:
G1895-25MG:
G1895-VAR:
G1895-BULK:
G1895PROC:
G1895-1MG:
G1895-PH:
この製品を見ている人はこちらもチェック