About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H22N6O6
CAS番号:
分子量:
346.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
おすすめの製品
由来生物
synthetic
品質水準
アッセイ
≥97% (TLC)
フォーム
powder
テクニック
cell culture | stem cell: suitable
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
SMILES記法
N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C12H22N6O6/c13-6(2-1-3-16-12(14)15)10(22)17-5-8(19)18-7(11(23)24)4-9(20)21/h6-7H,1-5,13H2,(H,17,22)(H,18,19)(H,20,21)(H,23,24)(H4,14,15,16)/t6-,7-/m0/s1
InChI Key
IYMAXBFPHPZYIK-BQBZGAKWSA-N
遺伝子情報
human ... FN1(2335)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
Amino Acid Sequence
Arg-Gly-Asp
詳細
Arg-Gly-Asp (RGD)は、接着タンパク質の分類に属するインテグリン結合部位です。脳腫瘍標的リガンドとして機能します。
アプリケーション
Arg-Gly-Aspは、
- 細胞表面のArg-Gly-Asp(RGD)受容体を飽和させ、ペプチド修飾ヒドロゲルへの骨髄間質細胞(MSC)の付着を阻害するため
- 接着アッセイに
- 細胞接着のβ1-インテグリン依存性を確認するための阻害アッセイに
- 織物製作とRGD織物機能化に
- 移動障害のあるヒト皮膚線維芽細胞の個体群を操作するため
- ガラス基板を改質し、ヒト骨髄間葉系幹細胞(hBM-MSC)の作用を評価するため
- ヒト乳腺上皮細胞の細胞培養に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
この1次配列は、タンパク質の細胞表面への結合に関与しています。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
調製ノート
フィブロネクチンの細胞接着ドメイン由来のトリペプチドです。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A8052-BULK:
A8052-5MG:
A8052-10MG:
A8052-VAR:
A8052-1MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Leo J Hofland et al.
Journal of nuclear medicine : official publication, Society of Nuclear Medicine, 46 Suppl 1, 191S-198S (2005-01-18)
The presence of a high density of somatostatin receptors (SSRs) on human tumors forms the basis for the successful visualization of primary tumors and their metastases using radiolabeled somatostatin analogs. In recent years somatostatin analogs, coupled to beta-emitting radioisotopes, have
Functional role of Arg-Gly-Asp (RGD)-binding sites on beta1 integrin in embryo implantation using mouse blastocysts and human decidua
Shiokawa S, et al.
Biology of Reproduction, 60(6), 1468-1474 (1999)
Cell attachment to thrombospondin: the role of ARG-GLY-ASP, calcium, and integrin receptors.
Lawler J, et al.
The Journal of cell biology, 107(6), 2351-2361 (1988)
Bio-active molecules modified surfaces enhanced mesenchymal stem cell adhesion and proliferation
Mobasseri R, et al.
Biochemical and biophysical research communications, 483(1), 312-317 (2017)
Stijn F M van Dongen et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 25(12), 1687-1691 (2013-01-29)
There's an APP for that: cell-repellent APP (azido-[polylysine-g-PEG]) is used to create substrates for spatially controlled dynamic cell adhesion. The simple addition of a functional peptide to the culture medium rapidly triggers cell adhesion. This highly accessible yet powerful technique