製品種目
BioReagent
アッセイ
~95%
組成
total GA3, ≥50%
テクニック
cell culture | plant: suitable
アプリケーション
agriculture
SMILES記法
[K].[H][C@@]12CC[C@]3(O)C[C@]1(CC3=C)[C@@H](C(O)=O)[C@]4([H])[C@@]5(C)[C@@H](O)C=C[C@@]24OC5=O
InChI
1S/C19H22O6.K.H/c1-9-7-17-8-18(9,24)5-3-10(17)19-6-4-11(20)16(2,15(23)25-19)13(19)12(17)14(21)22;;/h4,6,10-13,20,24H,1,3,5,7-8H2,2H3,(H,21,22);;/t10-,11+,12-,13-,16-,17+,18+,19-;;/m1../s1
InChI Key
YGDRGPFCIWRNTK-DHDXTLTISA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ジベレリンA3(G1025、G7645)およびA4(G7276)は、ムラシゲ・スクーグ培地などの植物生長用培地の補給剤として用いることができます。植物での特異的用途によって、ジベレリンのA3およびA4またはその併用による特異的作用が決定されます。
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G1025-1G:
G1025-500MG:
G1025-VAR:
G1025-BULK:
G1025-10G:
G1025-5G:
この製品を見ている人はこちらもチェック