Merck
48880
Sigma-Aldrich
ジベレリン酸
90% gibberellin A3 basis (HPLC)
別名:
GA3, ジベレリンA3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H22O6
CAS番号:
分子量:
346.37
Beilstein:
54346
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
90% gibberellin A3 basis (HPLC)
光学活性
[α]20/D +78±5°, c = 2% in methanol
SMILES記法
C[C@]12[C@@H](O)C=C[C@@]3(OC1=O)[C@@H]4CC[C@]5(O)C[C@]4(CC5=C)[C@H]([C@H]23)C(O)=O
InChI
1S/C19H22O6/c1-9-7-17-8-18(9,24)5-3-10(17)19-6-4-11(20)16(2,15(23)25-19)13(19)12(17)14(21)22/h4,6,10-13,20,24H,1,3,5,7-8H2,2H3,(H,21,22)/t10-,11+,12-,13-,16-,17+,18+,19-/m1/s1
InChI Key
IXORZMNAPKEEDV-OBDJNFEBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ジベレリン酸は内因性植物成長制御剤です。
アプリケーション
ジベレリン酸は、Arabidopsis thalianaの光増殖胚軸の機械的特性を細胞分解能において研究するために使用されています。
生物化学的/生理学的作用
植物が成長する重要な局面である発芽、伸長、および開花を制御する植物ホルモンです。この効果は、DELLAリプレッサータンパク質の劣化と、おそらくその他の副次的な信号伝達経路の劣化が引き起こされることによってもたらされます。
その他情報
構造活性研究
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
48880-250MG-F:
48880-1G-F:
48880-BULK-F:
48880-VAR-F:
48880-5G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
E.P. Serebryakov et al.
Phytochemistry, 23, 1847-1847 (1984)
An automated confocal micro-extensometer enables in vivo quantification of mechanical properties with cellular resolution
Robinson S, et al.
Plant Cell, 29(12), 2959-2973 (2017)
Gokhan Kir et al.
Plant physiology, 169(1), 826-839 (2015-07-15)
Brassinosteroids (BRs) are plant hormones involved in various growth and developmental processes. The BR signaling system is well established in Arabidopsis (Arabidopsis thaliana) and rice (Oryza sativa) but poorly understood in maize (Zea mays). BRASSINOSTEROID INSENSITIVE1 (BRI1) is a BR
Claus Schwechheimer et al.
Current opinion in plant biology, 12(1), 57-62 (2008-10-22)
Gibberellic acid (GA) promotes a range of developmental and growth processes in plants, the most well-known being germination, elongation growth and flowering time. DELLA repressors are the key players of the pathway. Their presence or their GA-dependent turnover via the
Pia Guadalupe Dominguez et al.
Plant physiology, 161(3), 1486-1500 (2013-01-11)
Asr (for ABA, stress, ripening) genes are exclusively found in the genomes of higher plants, and the encoded proteins have been found localized both to the nucleus and cytoplasm. However, before the mechanisms underlying the activity of ASR proteins can