Merck
EP5425716001
Eppendorf® Adapter
holds 0.5 mL micro- centrifuge tubes + 0.6 ml Microtainer®, pack of 6 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
NACRES:
NB.82
特徴
holds 0.5 mL micro- centrifuge tubes + 0.6 ml Microtainer®
包装
pack of 6 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 5425716001
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with Rotor 1.5 / 2.0 mL
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Microtainer is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)