Merck
Z763144
Prism centrifuge adapters
for 0.5 mL tubes, pack of 8 ea
別名:
lab equipment accessory
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
NACRES:
NB.78
特徴
Holds 0.5 mL tubes
包装
pack of 8 ea
メーカー/製品名
Labnet C1205-8
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with C1801
for use with Labnet Prism (TM) Mini Centrifuge
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
法的情報
Prism is a trademark of Labnet Intl., Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)