Merck
BR780608
BRAND® 0.5 mL tube adapter for microcentrifuge tube rack 780605
別名:
チューブ, マイクロ遠心チューブ, ラック
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122804
NACRES:
NB.11
物質
polypropylene
包装
pack of 20 ea
メーカー/製品名
BRAND 780608
テクニック
cryopreservation: suitable
関連するカテゴリー
詳細
Microcentrifuge tube racks can be equipped with inserts to accommodate 0.5 mL microcentrifuge tubes. Easy permanent assembly.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
BR780608-20EA4061831859478