Merck
Z763985
StripSpin 12 mini centrifuge, round rotor
round rotor, 8 position
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103909
NACRES:
NB.22
特徴
to hold 8 x 1.5/2.0 mL tubes
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Benchmark Scientific C1008-ROT
パラメーター
5500 max. RCF
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with centrifuge models StripSpin 12 mini
関連するカテゴリー
詳細
Retro fit 8-position rotor to hold 1.5/2.0ml tubes in Benchmark C1008 mini centrifuge
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)