Merck
R1277
Nunc® CryoTube® ラック
CryoTube rack holds 40 cryogenic tubes, 1 rack/pk
別名:
クリオチューブラック, 低温保存用バイアルラック
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103000
NACRES:
NB.22
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Nunc
テクニック
cryopreservation: suitable
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Nunc® CryoTube®ラック
注:Nunc CryoTubeラックは、CryoTube starfoot低温貯蔵バイアルと共に使用します。
  • 低温貯蔵バイアル/低音貯蔵チューブの保存および操作
  • 低温貯蔵バイアルの操作が片手で可能
法的情報
CryoTube is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)