Merck
Z376809
Sigma-Aldrich
CryoTube® ワークステーション、オートクレーブ殺菌可能
pkg of 4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.22
物質
red
包装
pkg of 4
メーカー/製品名
Simport T315-3
サイズ
4 in. × 8 in. × 1 in.
詳細
An autoclavable rack that holds up to 50 microcentrifuge tubes. Each place is identified with an alpha-numeric index. Unique locking system allows for the tubes to be locked into place while caps may be removed with one hand.
法的情報
CryoTube is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1