Merck
Z763993
StripSpin 12 mini centrifuge adapter
fits 0.5 mL tubes, pack of 8 ea
別名:
strip spin adapter, mini centrifuge adapter
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
NACRES:
NB.22
特徴
Holds 0.5 mL tubes
包装
pack of 8 ea
メーカー/製品名
Benchmark Scientific C1008-A5-8
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with MC-12 High Speed Microcentrifuge
for use with MC-24 High Speed Microcentrifuge
for use with myFuge 12 Mini Centrifuge
for use with myFuge 5 MicroCentrifuge
for use with myFuge Mini Centrifuge
詳細
adapter to fit 0.5 mL tubes in Benchmark SrtipSpin centrifuge.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)