物質
polypropylene
yellow
特徴
to hold 80 tube(s)
包装
pack of 5 ea
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS29025E
L × W × H
225 mm × 67 mm × 28 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The 80-Well Microtube Rack is a popular fraction-collector-plate style rack.
特徴および利点
- Easily fill and transfer 80 tubes in compact arrangement (5x16 array)
- Frosted labeling area on bottom of rack
- Embossed Index Numbers for quick sample ID and retrieval
- Made of polypropylene
- Autoclavable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)