Merck
HS120243
マイクロチューブラック
blue Nylon, pack of 4 racks, Holds 96 x 1.5-2 mL tubes
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122804
NACRES:
NB.22
物質
blue Nylon
特徴
Holds 96 x 1.5-2 mL tubes
包装
pack of 4 racks
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS120243
テクニック
PCR: suitable
ウェル直径
11.1 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
  • 強化ナイロン製
  • 耐化学薬品性および耐熱性に優れます
  • ハンドルによって容易で安全に運搬できます
  • 要求に応じて積み重ね可能な大小2つの型が利用できます
  • 温度範囲は-40~140 ℃です
  • 加熱滅菌処理が可能です
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)