Merck
BMSC2570
Benchmark Centrifuge Adapter 15 mL rotor to 5 mL tubes
別名:
tube adapter
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
NACRES:
NB.82
メーカー/製品名
Benchmark Scientific C2570
詳細
Converts 15 mL rotors to take 5 mL tubes.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)