Merck
E7781
Sigma-Aldrich
エラスティン
≥98% (HPLC), powder, antitumor agent
別名:
2-[1-[4-[2-(4-クロロフェノキシ)アセチル]-1-ピペラジニル]エチル]-3-(2-エトキシフェニル)-4(3H)-キナゾリノン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H31ClN4O4
CAS番号:
分子量:
547.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
製品名
エラスティン, ≥98% (HPLC)
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCOc1ccccc1N2C(=O)c3ccccc3N=C2C(C)N4CCN(CC4)C(=O)COc5ccc(Cl)cc5
InChI
1S/C30H31ClN4O4/c1-3-38-27-11-7-6-10-26(27)35-29(32-25-9-5-4-8-24(25)30(35)37)21(2)33-16-18-34(19-17-33)28(36)20-39-23-14-12-22(31)13-15-23/h4-15,21H,3,16-20H2,1-2H3
InChI Key
BKQFRNYHFIQEKN-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... hRas(3265)
mouse ... hRas(15461)
rat ... hRas(293621)
詳細
エラスティンは細胞浸透性のピペラジニル‐キナゾリンです。エラスティンは交互輸送システムXc-と相互作用します。
アプリケーション
エラスティンは以下の用途に用いられています:
  • 肝星細胞(HSC)内鉄タンパク誘導の陽性対照として
  • 鉄タンパク誘導とヒト線維肉腫HT1080細胞のトランスフェリン内在化アッセイ
  • 筋肉由来細胞株の鉄タンパク誘導に
生物化学的/生理学的作用
エラスティンは、HRAS、KRASなど発がん性RASを有する腫瘍細胞に選択的に作用する抗がん剤です。エラスティンは鉄タンパクを生成し、ミトコンドリアの電位依存性アニオンチャネル(VDAC)のゲーティングを変化させ、ミトコンドリア内へのカチオン流入を引き起こし、酸化的細胞死を生じさせる酸化的分子を放出させることで、腫瘍細胞に非アポトーシス的な細胞死をもたらします。
特徴および利点
この化合物はアポトーシス研究向けの注目の製品です。さらに特徴があるアポトーシス製品を見つけるにはここをクリックしてください。他の領域の研究用の生物活性低分子についてはsigma.com/discover-bsmでさらに詳しく知ることができます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
E7781-VAR:
E7781-1MG:
E7781-5MG:
E7781-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 9
1 of 9
Antonio Bruni et al.
Cell death & disease, 9(6), 595-595 (2018-05-24)
Human islet transplantation has been hampered by donor cell death associated with the islet preparation procedure before transplantation. Regulated necrosis pathways are biochemically and morphologically distinct from apoptosis. Recently, ferroptosis was identified as a non-apoptotic form of iron-dependent regulated necrosis
Ding Wang et al.
Biochemical and biophysical research communications, 480(4), 602-607 (2016-10-30)
Dopamine is a neurotransmitter that has many functions in the nervous and immune systems. Ferroptosis is a non-apoptotic form of regulated cell death that is involved in cancer and neurodegenerative diseases. However, the role of dopamine in ferroptosis remains unidentified.
Cell growth potential drives ferroptosis susceptibility in rhabdomyosarcoma and myoblast cell lines
Codenotti S, et al.
Journal of Cancer Research and Clinical Oncology, 144(9), 1717-1730 (2018)
Sonam Dolma et al.
Cancer cell, 3(3), 285-296 (2003-04-05)
We used synthetic lethal high-throughput screening to interrogate 23,550 compounds for their ability to kill engineered tumorigenic cells but not their isogenic normal cell counterparts. We identified known and novel compounds with genotype-selective activity, including doxorubicin, daunorubicin, mitoxantrone, camptothecin, sangivamycin
Jiao Wu et al.
Nature, 572(7769), 402-406 (2019-07-26)
Ferroptosis, a cell death process driven by cellular metabolism and iron-dependent lipid peroxidation, has been implicated in diseases such as ischaemic organ damage and cancer1,2. The enzyme glutathione peroxidase 4 (GPX4) is a central regulator of ferroptosis, and protects cells