アッセイ
97.0-101.5%
フォーム
powder
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
260-265 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
作用機序
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
SMILES記法
OC(=O)c1cc(ccc1O)\N=N\c2ccc(cc2)S(=O)(=O)Nc3ccccn3
InChI
1S/C18H14N4O5S/c23-16-9-6-13(11-15(16)18(24)25)21-20-12-4-7-14(8-5-12)28(26,27)22-17-3-1-2-10-19-17/h1-11,23H,(H,19,22)(H,24,25)/b21-20+
InChI Key
NCEXYHBECQHGNR-QZQOTICOSA-N
遺伝子情報
human ... ALOX5(240) , PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
アプリケーション
- 多発性硬化症(MS)患者における治療可能性を研究するため。
- 実験動物として使用されるラットにおいて、軟骨変性および変形性関節症関連疼痛の阻害を介して抗関節炎薬としてどのような役割を果たすかを研究するため。
また、生物学的サンプル中および水性サンプル中の分析物を酵素結合免疫吸着アッセイ(ELISA)および分光光度法により定量する際に、分析標準物質としても使用できます。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
S0883-50G:
S0883-100G:
S0883-10G:
S0883-BULK:
S0883-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック