1636005
USP
スルファサラジン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
2-ヒドロキシ-5-{{4-[(2-ピリジニルアミノ)スルホニル]フェニル}アゾ}安息香酸, 5-[4-(2-ピリジルスルファモイル)フェニルアゾ]サリチル酸, サリチルアゾスルファピリジン
About This Item
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
sulfasalazine
メーカー/製品名
USP
mp
260-265 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
OC(=O)c1cc(ccc1O)\N=N\c2ccc(cc2)S(=O)(=O)Nc3ccccn3
InChI
1S/C18H14N4O5S/c23-16-9-6-13(11-15(16)18(24)25)21-20-12-4-7-14(8-5-12)28(26,27)22-17-3-1-2-10-19-17/h1-11,23H,(H,19,22)(H,24,25)/b21-20+
InChI Key
NCEXYHBECQHGNR-QZQOTICOSA-N
遺伝子情報
human ... ALOX5(240) , PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Also, for use with USP monographs such as:
- Sulfasalazine Tablets
- Sulfasalazine Delayed-Release Tablets
アナリシスノート
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
1636005-125MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)