抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
6F9, monoclonal
分子量
antigen 94 kDa
含みます
15 mM sodium azide
化学種の反応性
human, chicken, canine, bovine
テクニック
indirect immunofluorescence: 1:1,000 using cultured MDBK cells
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using cultured MDBK cells extract
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CTNNB1(1499)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
Immunofluorescence (1 paper)
- immunohistochemistry
- immunofluorescence
- immunoblotting
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
保管および安定性
免責事項
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
C7082-.5ML:
C7082-.2ML:
C7082-VAR:
C7082-BULK:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.