クローン
42705.111, monoclonal
形状
lyophilized powder
化学種の反応性
human
テクニック
flow cytometry: 10 μg/mL using using human blood cells (10 μL diluted antibody/105-106 cells)
immunohistochemistry (frozen sections): 25 μg/mL using human tissue (speen)
neutralization: suitable
アイソタイプ
IgG2a
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... IL8RA(3577)
mouse ... Il8ra(227288)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
物理的形状
調製ノート
免責事項
WGK
WGK 1
Jan Code
C6223-.5MG-PW:
C6223-VAR:
C6223-BULK:
C6223-.5MG:
試験成績書(COA)