Merck
SIK7119-10
Sigma-Aldrich
3,3,4,4,5,5,6,6-Nonafluorohexylphosphonic acid
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6F9O3P
CAS番号:
分子量:
328.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.23
アッセイ
99%
フォーム
powder
シェルフライフ
3 years under the recommended conditions
white
SMILES記法
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CC[P](=O)(O)O
InChI Key
FGHHNAZKTIELTK-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
These products are used to form water repellent and/or lubricated surfaces on metal oxide materials (TiO2, ZnO, etc.).
The fluorinated carbon gives the omniphobic properties to the surface. The coated surface is more water repellent when a product having more fluorinated carbons is used.
The phosphonic acids groups can covalently bond to metal oxide surfaces to form sufficient self-assembled monolayer.
法的情報
Product of SiKEMIA
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SIK7119-10-250MG:
SIK7119-10-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)