安全性情報
SIK7114-10
Sigma-Aldrich
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heptadecafluorodecylphosphonic acid
≥95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H6F17O3P
CAS番号:
分子量:
528.10
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
アッセイ
≥95%
形状
solid
シェルフライフ
3 years under the recommended conditions
white
InChI
1S/C10H6F17O3P/c11-3(12,1-2-31(28,29)30)4(13,14)5(15,16)6(17,18)7(19,20)8(21,22)9(23,24)10(25,26)27/h1-2H2,(H2,28,29,30)
InChI Key
CETXMCMQEXPPLV-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
This coupling agent is used to create water repellent and/or lubrificated surfaces.
法的情報
Product of SiKEMIA
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
ターゲットの組織
Liver
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
SIK7114-10-1G:
SIK7114-10-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)