Merck
30313
Sigma-Aldrich
4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-トリデカフルオロノナン酸
≥96.0% (GC)
別名:
2H,2H,3H,3H-ペルフルオロノナン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H5F13O2
CAS番号:
分子量:
392.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥96.0% (GC)
フォーム
solid
SMILES記法
OC(=O)CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H5F13O2/c10-4(11,2-1-3(23)24)5(12,13)6(14,15)7(16,17)8(18,19)9(20,21)22/h1-2H2,(H,23,24)
InChI Key
AAEJJSZYNKXKSW-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
30313-1G-F:
30313-BULK-F:
30313-VAR-F:
30313-5G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)