Merck
SIK7112-10
Sigma-Aldrich
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooctylphosphonic acid
≥95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H6F13O3P
CAS番号:
分子量:
428.08
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
アッセイ
≥95%
フォーム
solid
シェルフライフ
3 years under the recommended conditions
white
SMILES記法
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CC[P](=O)(O)O
InChI
1S/C8H6F13O3P/c9-3(10,1-2-25(22,23)24)4(11,12)5(13,14)6(15,16)7(17,18)8(19,20)21/h1-2H2,(H2,22,23,24)
InChI Key
DEXIXSRZQUFPIK-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
This coupling agent is used to create water repellent and/or lubrificated surfaces.
法的情報
Product of SiKEMIA
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SIK7112-10-250MG:
SIK7112-10-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)