Merck
SIK7122-10
Sigma-Aldrich
12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,17,17,18,18,19,19,19-Heptadecafluorononadecylphosphonic acid
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H24F17O3P
CAS番号:
分子量:
654.34
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.23
アッセイ
95%
フォーム
powder
シェルフライフ
3 years under the recommended conditions
white
アプリケーション
These products are used to form water repellent and/or lubricated surfaces on metal oxide materials (TiO2, ZnO, etc.).
The fluorinated carbon gives the omniphobic properties to the surface. The coated surface is more water repellent when a product having more fluorinated carbons is used.
The phosphonic acids groups can covalently bond to metal oxide surfaces to form sufficient self-assembled monolayer.
法的情報
Product of SiKEMIA
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SIK7122-10-1G:
SIK7122-10-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)