Merck
SYNF606150M
Synthware Buchner funnel
150 mL, porosity: medium
別名:
Synthware F606150M, filtering funnel
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.51
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware F606150M
キャパシティ
150 mL
150 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
With sealed-in glass disc of the listed porosity. Not recommended for filtration where pressure would exceed 15psi. XC-extra coarse, C-Coarse, M-Medium, F-Fine porosity.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)