Merck
SIK1102-10
Sigma-Aldrich
12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,17,17,17-Tridecafluoroheptadecane-1-thiol
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H23F13S
CAS番号:
分子量:
506.41
UNSPSCコード:
12352105
NACRES:
NA.23
アッセイ
97%
形状
solid
シェルフライフ
3 years under the recommended conditions
white
アプリケーション
These products are used to form water-repellent surface coating and/or lubricated surfaces on coinage metal materials (such as gold, silver).
The fluorinated carbon gives omniphobic properties to the surface. The coated surface is more water repellent when a product having more fluorinated carbons is used.
The thiol group provide a linker that covalently bond to the coinage metal surface.
The long carbon chain length allows for easy formation of a self-assembled monolayer.
法的情報
Product of SiKEMIA
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SIK1102-10-250MG:
SIK1102-10-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)