Merck
777188
Sigma-Aldrich
12-Pentafluorophenoxydodecylphosphonic acid
99% (GC)
別名:
P-[12-(2,3,4,5,6-Pentafluorophenoxy)dodecyl]phosphonic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H26F5O4P
CAS番号:
分子量:
432.36
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99% (GC)
フォーム
powder
mp
80-85 °C
SMILES記法
OP(O)(=O)CCCCCCCCCCCCOc1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C18H26F5O4P/c19-13-14(20)16(22)18(17(23)15(13)21)27-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-28(24,25)26/h1-12H2,(H2,24,25,26)
InChI Key
ULXYEINUTVZCLX-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Organophosphonic acid self-assembled monolayers (SAMs) for nanoelectronics; solid-state lighting; energy generation and nanocomposites
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
777188-BULK:
777188-500MG:
777188-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Randall M Stoltenberg et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 27(1), 445-451 (2010-12-08)
Developing orthogonal surface chemistry techniques that perform at the nanoscale is key to achieving precise control over molecular patterning on surfaces. We report the formation and selective functionalization of alumina nanoparticle arrays generated from block copolymer templates. This new material