product name
クレンブテロール 塩酸塩, ≥95%
品質水準
アッセイ
≥95%
形状
powder
drug control
Home Office Schedule 4.2
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.CC(C)(C)NCC(O)c1cc(Cl)c(N)c(Cl)c1
InChI
1S/C12H18Cl2N2O.ClH/c1-12(2,3)16-6-10(17)7-4-8(13)11(15)9(14)5-7;/h4-5,10,16-17H,6,15H2,1-3H3;1H
InChI Key
OPXKTCUYRHXSBK-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... ADRB2(154)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- ニワトリ骨格筋由来のβアドレナリン受容体(β-AR)に対するアゴニストとして
- ラット咬筋、二腹筋、および側頭筋を肥大させる効果の誘発に
- タンデム質量分析(MS-MS)における標準β-アゴニストとして
生物化学的/生理学的作用
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
C5423-BULK:
C5423-VAR:
C5423-250MG:
C5423-50MG:
C5423-10MG:
試験成績書(COA)