Merck
C2248000
クレンブテロール 塩酸塩
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
4-アミノ-α-(t-ブチルアミノメチル)-3,5-ジクロロベンジルアルコール 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H18Cl2N2O · HCl
CAS番号:
分子量:
313.65
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
clenbuterol
メーカー/製品名
EDQM
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
Cl.CC(C)(C)NCC(O)c1cc(Cl)c(N)c(Cl)c1
InChI
1S/C12H18Cl2N2O.ClH/c1-12(2,3)16-6-10(17)7-4-8(13)11(15)9(14)5-7;/h4-5,10,16-17H,6,15H2,1-3H3;1H
InChI Key
OPXKTCUYRHXSBK-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... ADRB2(154)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Clenbuterol hydrochloride EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Carc. 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
C2248000-30MG:
C2248000:
C2248000-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Ana Vulić et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 77, 82-92 (2015-01-18)
The aim of this study was to evaluate in vitro toxicity of clenbuterol and its metabolite 4-amino-3,5-dichlorobenzoic acid. Cytotoxicity and pro-oxidative effect of both compounds were studied on human colon adenocarcinoma cell line SW 480. No significant cytotoxic effect of
Jiandong Hu et al.
PloS one, 10(3), e0122005-e0122005 (2015-03-24)
A surface plasmon resonance (SPR) immunoassay with an immobilization of self-assembled molecular identification membrane for the detection of residual Clenbuterol Hydrochloride (CLB) in pork liver was systematically investigated and experimentally validated for its high performance. SPR immunoassay with a regular