Merck
54969
Supelco
クレンブテロール-d9 塩酸塩
analytical standard
別名:
1-(4-アミノ-3,5-ジクロロフェニル)-2-(tert-ブチル-d9-アミノ)エタノール 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12D9H9Cl2N2O · HCl
CAS番号:
分子量:
322.71
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥97.0% (isotopic purity)
≥98.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
neat
質量シフト
M+9
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.[2H]C([2H])([2H])C(NCC(O)c1cc(Cl)c(N)c(Cl)c1)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C12H18Cl2N2O.ClH/c1-12(2,3)16-6-10(17)7-4-8(13)11(15)9(14)5-7;/h4-5,10,16-17H,6,15H2,1-3H3;1H/i1D3,2D3,3D3;
InChI Key
OPXKTCUYRHXSBK-KYRNGWDOSA-N
詳細
Clenbuterol-d9 hydrochloride may be used as an internal standard for the quantification of clenbuterol in biological samples by ultra-high pressure liquid chromatography–tandem mass spectrometry (UPLC-MS/MS).
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
54969-10MG:
54969-BULK:
54969-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Quantification of clenbuterol at trace level in human urine by ultra-high pressure liquid chromatography?tandem mass spectrometry.
Nicoli R, et al.
Journal of Chromatography A, 1292, 142-150 (2013)