Merck
32143
Supelco
Salbutamol-(tert-butyl-d9) acetate
VETRANAL®, analytical standard
別名:
Salbutamol-(tert-butyl-d9) acetate salt, (±)-2-(tert-Butyl-d9-amino)-1-[4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl]ethanol acetate salt, Albuterol-(tert-butyl-d9) acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13D9H12NO3 · C2H4O2
CAS番号:
分子量:
308.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
VETRANAL®
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
veterinary
フォーマット
neat
SMILES記法
CC(O)=O.OCC1=CC(C(O)CNC(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=CC=C1O
InChI
1S/C13H21NO3.C2H4O2/c1-13(2,3)14-7-12(17)9-4-5-11(16)10(6-9)8-15;1-2(3)4/h4-6,12,14-17H,7-8H2,1-3H3;1H3,(H,3,4)/i1D3,2D3,3D3;
InChI Key
FNSZTAIRFCUOBB-KYRNGWDOSA-N
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
32143-BULK:
32143-VAR:
32143-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)