Merck
49358
Supelco
Mapenterol 塩酸塩
VETRANAL®, analytical standard
別名:
1-(4-Amino-3-chloro-5-trifluoromethylphenyl)-2-(1,1-dimethylpropylamino)ethanol 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H20ClF3N2O · HCl
CAS番号:
分子量:
361.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
VETRANAL®
アッセイ
≥98.5% (HPLC)
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
solid phase extraction (SPE): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.CCC(C)(C)NCC(O)c1cc(Cl)c(N)c(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C14H20ClF3N2O.ClH/c1-4-13(2,3)20-7-11(21)8-5-9(14(16,17)18)12(19)10(15)6-8;/h5-6,11,20-21H,4,7,19H2,1-3H3;1H
InChI Key
LWJSGOMCMMDPEN-UHFFFAOYSA-N
詳細
Spelco MIP SPEカートリッジ用スタンダード。詳しい情報を知りたい場合は、Supelcoの参考文献T407075, T706019, T706030, T706020をご請求ください。
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
法的情報
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
49358-VAR:
49358-5MG:
49358-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)