Merck
G004245
HPLCによるクレンブテノールエナンチオマーの分析、Astec® CHIROBIOTIC® T (血漿抽出物のESI-MS)
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: CHIROBIOTIC T, 10 cm x 2.1 mm I.D., 5 μm particles (12018AST)
mobile phase: 10 mM ammonium formate in methanol
flow rate: 0.3 mL/min
column temp.: 30 °C
detector: ESI(+)
sample: clenbuterol, 10 ng/mL in rat plasma (phospholipids removed by extraction with HybridSPE-Phospholipid)
適合性
application for HPLC
アプリケーション
clinical
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
法的情報
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
HybridSPE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    Clenbuterol hydrochloride
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)