Merck
55261-U
Supelco
HybridSPE®-Phospholipid solid phase extraction (SPE) Cartridge
Cartridge, bed wt. 30 mg, volume 1 mL, pk of 100
別名:
HybridSPE(リン脂質およびタンパク質の除去)SPE カートリッジチューブ、1 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115712
NACRES:
NB.21
製品名
HybridSPE®-Phospholipid, Cartridge, bed wt. 30 mg, volume 1 mL, pk of 100
物質
PE frit (20 μm)
polypropylene hardware
品質水準
製品種目
HybridSPE®
組成
bed wt., 30 mg
包装
pk of 100
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
容量
1 mL
マトリックス活性基
zirconia-based phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
HybridSPE-Phospholipid(HybridSPE-PL)テクノロジーは、LC-MS分析やLC-MS/MS分析を行う前に、生物の血漿や血清から内因性タンパク質やリン脂質の干渉の総レベルを除去するために設計された、簡便かつ一般的な試料調製用プラットフォームです。酸性アセトニトリルを添加、混合によって、最初に生物の血漿や血清がタンパク質沈殿にかけられます。沈殿したタンパク質を遠心分離によって除去し、得られた上清をHybridSPE 96-ウェルプレート上に載せるか、特に内因性の試料中リン脂質の除去を目的とするケミカルフィルターとして機能するカートリッジに入れます。リン脂質の保持機序は、HybridSPE-Phospholipid固定相に機能的に結合した固有のジルコニアイオンと、あらゆるリン脂質と整合するリン酸基部分の間に発生する、極めて選択性の高いルイス酸と塩基の相互作用に基づくものです。得られた溶離液は、直ちにLC-MS分析かLC-MS-MS分析にかけることができます。
短い混合/攪拌手順の後、真空にします。96-ウェルプレートとウルトラカートリッジバージョンには、一連の低多孔率疎水性フィルター/フリットがあるため、充填層フィルター/フリットアセンブリーがデプスフィルターとして機能し、抽出プロセス中にリン脂質と沈殿したタンパク質を同時に除去するのが容易になります。標準的なHybridSPE-Phospholipidカートリッジは、「オフライン」の沈殿法を必要とします。
アプリケーション
  • Less is more(少ないほど豊かである):哺乳類組織におけるパーフルオロアルキルおよびポリフルオロアルキル物質(PFAS)分析のための抽出技術の方法論的評価:この研究では、組織中の PFAS 分析のための HybridSPE®-Phospholipid を含むさまざまな抽出方法を評価し、効率性と再現性を強調しています(Mertens et al., 2023)。
  • 酸性抽出、ジルコニアコーティングシリカクリーンアップ、液体クロマトグラフィー/タンデム質量分析法を使用して、魚の血漿および全身組織サンプル中の 65 種類の医薬品と 7 種類のパーソナルケア製品を迅速に分析:この論文では、サンプル調製に HybridSPE®-Phospholipid を組み込んだ迅速分析法について説明し、環境毒性学への応用を実証しています(Tanoue et al., 2020)。
特徴および利点
  • オフラインタンパク質沈殿との組合せ使用。
  • タンパク質沈殿という単純な方法と、目標とするリン脂質を除去することによるSPEの選択性を組み合わせる
  • リン脂質と沈殿したタンパク質を完全に除去することによって、イオン化抑制を低減
  • 2~3ステップの一般的手順
  • 方法の開発は最小限、もしくはまったく必要ありません
  • 96-ウェルプレートと1 mLカートリッジがあります
法的情報
HybridSPE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
55261-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Takahiko Mitsui et al.
International urology and nephrology, 52(2), 233-238 (2019-10-07)
The present study was conducted to identify metabolites using a metabolomics approach and investigate the relationship between these metabolites and urgency as a major symptom of overactive bladder (OAB). In 47 male participants without any apparent neurological disease, OAB was
Sara Anjos et al.
Journal of proteome research, 18(8), 3174-3183 (2019-07-11)
Obesity is a public health problem and a risk factor for pathologies such type 2 diabetes mellitus, cardiovascular diseases, and nonalcoholic fatty liver disease. Given these clinical implications, there is a growing interest to understand the pathophysiological mechanism of obesity.
Junji Ohnishi et al.
Human genomics, 11(1), 21-21 (2017-09-04)
Growing evidence suggests that spiritual/religious involvement may have beneficial effects on both psychological and physical functions. However, the biological basis for this relationship remains unclear. This study explored the role of spiritual/religious involvement across a wide range of biological markers
Kazuya Okushin et al.
PloS one, 15(8), e0234750-e0234750 (2020-08-14)
The incidence of nonalcoholic steatohepatitis (NASH) is increasing worldwide, including in Asian countries. We reported that the hepatic expression of bile salt export pump (BSEP) was downregulated in patients with NASH, suggesting that BSEP is involved in the pathogenesis of
Julie M Proudfoot et al.
Free radical research, 50(12), 1374-1385 (2016-10-19)
Low HDL cholesterol (HDL-C) is a risk factor for coronary artery disease (CAD). However, interventions that raise HDL-C have failed to reduce cardiovascular events. We previously reported that HDL is the main carrier of plasma F2-isoprostanes (F2-IsoPs) that are markers
資料
We are presenting an article focusing on ion-suppression and phospholipid contamination and some of their major causes and difficulties.
This Sigma-Aldrich article discusses how the HybridSPE-Phospholipid Technology works and how the phospholipids are removed.
プロトコル
A simple method to enrich phospholipids from plasma samples, involving a HybridSPE-PPT 96-well plate that both retains phospholipids and removes precipitated proteins.
関連コンテンツ
Small molecules are ions and compounds of molecular weight typically less than 900 daltons. These compounds can be effectively separated and analyzed by HPLC, UHPLC and LC-MS using mainly silica particles or monolithic stationary phases with a broad range of column chemistries (modifications).
低分子とは、通常、分子量900ダルトン未満のイオンおよび化合物を指します。これらの化合物は、さまざまな化学的性質(修飾)を有するシリカ粒子またはモノリス型の固定相を主に用いるHPLC、UHPLCおよびLC-MSを用いて、効率よく分離することが可能です。
Chromatograms
application for HPLC
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
55261-U4061835552269