Merck
B169
Sigma-Aldrich
BRL 37344 ナトリウム塩 水和物
solid
別名:
(±)-(R*,R*)-[4-[2-[[2-(3-クロロフェニル)-2-ヒドロキシエチル]アミノ]プロピル]フェノキシ]酢酸ナトリウム 水和物, BRL 37344A
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H21ClNNaO4 · xH2O
CAS番号:
分子量:
385.82 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥98% (HPLC)
品質水準
フォーム
solid
white
溶解性
DMSO: 18 mg/mL, clear (warmed)
SMILES記法
O.[Na+].C[C@H](Cc1ccc(OCC([O-])=O)cc1)NC[C@H](O)c2cccc(Cl)c2
InChI
1S/C19H22ClNO4.Na.H2O/c1-13(21-11-18(22)15-3-2-4-16(20)10-15)9-14-5-7-17(8-6-14)25-12-19(23)24;;/h2-8,10,13,18,21-22H,9,11-12H2,1H3,(H,23,24);;1H2/q;+1;/p-1/t13-,18+;;/m1../s1
InChI Key
YTPAKDODIXRQTF-BNTHFPBMSA-M
遺伝子情報
human ... ADRB3(155)
生物化学的/生理学的作用
BRL 37344は、β3-アドレナリン受容体の選択的アゴニストです。
BRL 37344は、β3-アドレナリン受容体の選択的アゴニストです。食物摂取を減らすことのできる末梢β3アドレナリン受容体と、β3アゴニストの末梢効果を仲介する中枢β2またはβ3アドレナリン受容体が存在するという仮説をサポートする研究が報告されています。
特徴および利点
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)のβ-Adrenoceptors(βアドレナリン受容体)のページに記載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、こちらをクリックしてください
注意
吸湿性;乾燥した場所で保管してください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
B169-BULK:
B169-25MG:
B169-BULK-CR:
B169-IP:
B169-VAR:
B169-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
M A Oriowo et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 277(1), 22-27 (1996-04-01)
The stimulation by BRL 37344 of lipolysis in rat adipose tissues, and of relaxation of the rat distal colon, is mediated by the beta-3 adrenoceptor. The stereochemical requirements of the beta-3 adrenoceptor are poorly understood. The activities of the four
S Tsujii et al.
Physiology & behavior, 63(4), 723-728 (1998-04-02)
This study evaluated the effect of peripheral injections of a beta3 adrenergic agonist, BRL-37,344 on food intake and whether this inhibition could be blocked by a nonspecific beta-adrenergic antagonist, propranolol, given peripherally or into the central nervous system. When BRL-37,344
K Koike et al.
European journal of pharmacology, 334(2-3), 217-221 (1997-11-22)
Beta-adrenoceptor-mediated relaxation of guinea pig taenia caecum was investigated by studying the effects of the beta3-adrenoceptor agonists, BRL37344A [(R*,R*)-(+/-)-4-[2'-[2-hydroxy-2-(3-chlorophenyl) ethylamino] propyl] phenoxyacetic acid sodium salt sesquihydrate] and BRL35135A [(R*,R*)-(+/-)-methyl-4-[2-[2-hydroxy-2-(3-chlorophenyl) ethylamine] propyl] phenoxyacetate hydrobromide]. BRL37344A and BRL35135A caused dose-dependent relaxation of
Junyu Lai et al.
Journal of cellular biochemistry, 120(10), 17872-17886 (2019-06-05)
Partial bladder outlet obstruction (PBOO) promotes bladder detrusor hyperplasia, increases bladder pressure, and decreases bladder compliance. To extensively explore its underlying mechanism, our study aimed to investigate the effect of pathological hydrostatic pressure on human bladder smooth muscle cell (hBSMC)