アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
powder
溶解性
methanol: 20 mg/mL, clear, colorless to light yellow
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(O)=O.NC(=N)NCCC[C@H](NC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)CNC(=O)OCc2ccccc2)C(=O)Nc3ccc(cc3)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C27H34N8O7.C2H4O2/c28-26(29)30-14-4-8-21(24(37)32-19-10-12-20(13-11-19)35(40)41)33-25(38)22-9-5-15-34(22)23(36)16-31-27(39)42-17-18-6-2-1-3-7-18;1-2(3)4/h1-3,6-7,10-13,21-22H,4-5,8-9,14-17H2,(H,31,39)(H,32,37)(H,33,38)(H4,28,29,30);1H3,(H,3,4)/t21-,22-;/m0./s1
InChI Key
FPMAXHHYPVIJMC-VROPFNGYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C2276-10MG:
C2276-25MG:
C2276-VAR:
C2276-BULK:
C2276-5MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック