アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
powder
溶解性
acetic acid: 10 mg/mL, clear, colorless
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl.Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NCC(=O)N2CCC[C@H]2C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)Nc3ccc4C(C)=CC(=O)Oc4c3
InChI
1S/C30H37N7O7S.ClH/c1-18-7-10-21(11-8-18)45(42,43)34-17-26(38)37-14-4-6-24(37)29(41)36-23(5-3-13-33-30(31)32)28(40)35-20-9-12-22-19(2)15-27(39)44-25(22)16-20;/h7-12,15-16,23-24,34H,3-6,13-14,17H2,1-2H3,(H,35,40)(H,36,41)(H4,31,32,33);1H/t23-,24-;/m0./s1
InChI Key
SRRKKDQGNHCPIE-UKOKCHKQSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T0273-VAR:
T0273-5MG:
T0273-10MG:
T0273-BULK:
T0273-1MG:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)