Merck
I0898
Sigma-Aldrich
D-Ile-Pro-Arg p-nitroanilide dihydrochloride
≥95% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H36N8O5 · 2HCl
CAS番号:
分子量:
577.50
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
形状
powder
溶解性
water: 1 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
SMILES記法
Cl.Cl.CC[C@@H](C)[C@@H](N)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)Nc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C23H36N8O5.2ClH/c1-3-14(2)19(24)22(34)30-13-5-7-18(30)21(33)29-17(6-4-12-27-23(25)26)20(32)28-15-8-10-16(11-9-15)31(35)36;;/h8-11,14,17-19H,3-7,12-13,24H2,1-2H3,(H,28,32)(H,29,33)(H4,25,26,27);2*1H/t14-,17+,18+,19-;;/m1../s1
InChI Key
NAANFMDBMZZFRD-CYTOJJGESA-N
基質
組織プラスミノ-ゲンアクチベ-タ-(t-PA)に対する発色基質です。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
I0898-VAR:
I0898-5MG:
I0898-BULK:
I0898-1MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Verheijen, J.H., et al. et al.
Methods of Enzymatic Analysis, 5, 425-425 (1984)
Jorge Frias et al.
Journal of microbiology and biotechnology, 31(2), 327-337 (2020-11-06)
Fibrinolytic enzymes with a direct mechanism of action and safer properties are currently requested for thrombolytic therapy. This paper reports on a new enzyme capable of degrading blood clots directly without impairing blood coagulation. This enzyme is also non-cytotoxic and