Merck
B7310
Sigma-Aldrich
セルリティック B細胞溶解試薬
For bacterial cell lysis, 2× concentrate
別名:
bacterial cell lysis reagent
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116134
NACRES:
NA.56
フォーム
liquid
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
バクテリア細胞を溶解し、組み換えタンパク質の抽出に用いる独自組成の両性イオン界面活性剤で、タンパク質を変性させません。
特徴および利点
  • 超音波破砕やリゾチ-ム処理等の従来法より高効率でタンパク質抽出ができます。
  • ト 1~25 gのバクテリア細胞ペ-ストに使用できます。
  • アフィニティ-クロマトグラフィ-、IP、ウェスタンブロット等その後のアプリケ-ションにに影響を与えません。
  • プロテア-ゼインヒビタ-、インヒビタ-カクテル、カオトロ-プ、塩、キレ-ト剤、還元剤と一緒に使用できます。
その他情報
40 mM Trizma® HCl(pH 8.0)で調製した界面活性剤配合物の2倍濃縮液です。
法的情報
米国特許番号7,282,475 B2によって保護されており、研究目的の使用に限り販売しています。商用目的の場合は、別途ライセンスを取得する必要があります。
CelLytic is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
B7310-250ML:
B7310-VAR:
B7310PROC:
B7310-50ML:
B7310-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Russel M Vincent et al.
ACS synthetic biology, 8(4), 675-685 (2019-03-12)
Using engineered initiator tRNA for precise control of protein translation within cells has great promise within future orthogonal translation systems to decouple housekeeping protein metabolism from that of engineered genetic systems. Previously, E. coli strain C321.ΔA. exp lacking all UAG stop