Merck
C8740
Sigma-Aldrich
セルリティック B細胞溶解試薬
For bacterial cell lysis, 10× concentrate
別名:
bacterial cell lysis reagent
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116134
NACRES:
NA.56
形状
liquid
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
TM[="CelLytic"] B細胞溶解試薬は、大腸菌5-ヘリックスバンドルタンパク質の溶解に使用されています。また、肝炎B X-結合タンパク質(HBXIP)および大腸菌TG1細胞の溶解にも適します。
バクテリア細胞を溶解し、組み換えタンパク質の抽出に用いる独自組成の両性イオン界面活性剤で、タンパク質を変性させません。
特徴および利点
  • 超音波破砕やリゾチ-ム処理等の従来法より高効率でタンパク質抽出ができます。
  • ト 1~25 gのバクテリア細胞ペ-ストに使用できます。
  • アフィニティ-クロマトグラフィ-、IP、ウェスタンブロット等その後のアプリケ-ションにに影響を与えません。
  • プロテア-ゼインヒビタ-、インヒビタ-カクテル、カオトロ-プ、塩、キレ-ト剤、還元剤と一緒に使用できます。
その他情報
CelLytic Bの10倍濃度の界面活性剤で、緩衝液を含有していないので実験系に用いる溶解試薬を柔軟に選択することが可能です。組み換えタンパク質の抽出と精製の自動プロトコ-ルにも適用可能です。
法的情報
米国特許番号7,282,475 B2によって保護されており、研究目的の使用に限り販売しています。商用目的の場合は、別途ライセンスを取得する必要があります。
CelLytic is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
C8740-BULK:
C8740-100ML:
C8740-50ML:
C8740-VAR:
C8740PROC:
C8740-10ML:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A fluorescence polarization assay using an engineered human respiratory syncytial virus F protein as a direct screening platform
Park M, et al.
Analytical Biochemistry, 409(2), 195-201 (2011)
Interaction of hepatitis B viral oncoprotein with cellular target HBXIP dysregulates centrosome dynamics and mitotic spindle formation
Wen Y, et al.
The Journal of biological chemistry, 283(5), 2793-2803 (2008)
A highly efficient procedure for the extraction of soluble proteins from bacterial cells with mild chaotropic solutions
Danilevich VN, et al.
Chemical Engineering & Technology, 31(6), 904-910 (2008)
Yihong Guan et al.
Communications biology, 3(1), 493-493 (2020-09-09)
Loss-of-function TET2 mutations (TET2MT) are common in myeloid neoplasia. TET2, a DNA dioxygenase, requires 2-oxoglutarate and Fe(II) to oxidize 5-methylcytosine. TET2MT thus result in hypermethylation and transcriptional repression. Ascorbic acid (AA) increases dioxygenase activity by facilitating Fe(III)/Fe(II) redox reaction and