安全性情報
B2518
Sigma-Aldrich
アルブミン, アセチル化 ウシ血清由来
lyophilized powder, suitable for microbiology
別名:
Ac-BSA, アセチルBSA, アセチル化BSA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.31
由来生物
bovine
フォーム
lyophilized powder
精製方法
heat shock fractionation
由来
USA origin
テクニック
Southern blotting: suitable
blocking: suitable
cell culture | mammalian: suitable
不純物
HIV I and HIVII, HCV and HBsAg, tested negative
pH
7
適合性
suitable for microbiology
UniProtアクセッション番号
その他の活性
DNase free
DNase, RNase, NICKase, protease, none detected
NICKase free
Protease free
RNase free
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
bovine ... ALB(280717)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ネイティブなウシ血清アルブミン(BSA)は66 kDaのタンパク質で、血清アルブミンファミリーに属します。3つのドメイン(I、II、III)から成り、循環系で見られる主なタンパク質です。ネイティブなBSAはαヘリックス球状非グリコシル化タンパク質で、17ジスルフィド結合を有します。
ウシ血清アルブミンをアセチル化するとさまざまな残基が修飾され、特に目立つのはリジン(Lys)の修飾ですが、これよりも程度は低いもののセリン(Ser)およびトレオニン(Thr)も修飾されます。アセチル化BSAに関するMALDI-TOF質量分析研究から、ネイティブなBSAに比べMW値が約3000 Da高いことが示されました(Ostatná, V. et al., J. Electroanalytical Chem., 821, 97-103 (2018))。BSAのアセチル化は、BSAを汚染する微量のヌクレアーゼ中の平行なアミノ酸残基も修飾し、微量のヌクレアーゼ含有物を不活性化します。 したがって、アセチル化BSAは、微量ヌクレアーゼ活性を最小限に抑えなければならない分子生物学分野で使用できます。
アプリケーション
このB2518アセチル化BSA製品は、次のようなさまざまな出版物およびプロトコルで引用されています。
*電気泳動標準物質として:Lindberg, T. et al., J. Pediatr.Gastroenterol.Nutr., 27(1), 30-36 (1998)
*DNAフラグメントの標識に使用するin situ末端標識バッファーへの使用:Save, V. et al., ”Detecting and Quantifying Apoptosis in Tissue Sections”, in Apoptosis Methods and Protocols (H.J.M.Brady, ed.).Methods Mol. Biol., Vol. 282, pp. 67-84 (2004)
*核-細胞質間輸送に関するEMSA研究に使用:Ghosh, C.C. et al., “Analysis of Nucleocytoplasmic Shuttling of NF?B Proteins in Human Leukocytes”, in Membrane Trafficking (A. Vancura, ed.). Methods Mol. Biol., Vol. 457, pp. 279-292 (2008)
*リボソームディスプレイ研究用の選択バッファーに使用:Larman, H.B. et al., Nat. Protoc., 9(1), 90-103 (2014)
アセチル化により、BSAに通常認められるヌクレアーゼを不活化しています。アセチル化BSAはチロシン残基がアセチル化されているため、Lowry法や類似のタンパク質定量法において発色が阻害されます。そのためタンパク質標準物質として使用することはできません。
アセチル化ウシ血清アルブミンは、次の用途で使用されています。
  • プロテアーゼ阻害アッセイに使用するプロテアーゼバッファーの成分として
  • cDNAガラスアレイの作製において遮断剤として
  • 蛍光免疫測定アッセイによりMフィコリンエピトープに感受性のハイブリドーマ抗体を選択するために
生物化学的/生理学的作用
ネイティブなウシ血清アルブミン(BSA)は、医薬品、ホルモンおよび脂肪酸の輸送体として機能します。ネイティブなBSAはカルシウム結合部位を持ち、金属ホメオスタシスを調節します。
特徴および利点
  • アセチル化により微量ヌクレアーゼを不活性化
  • DNアーゼ不含/エキソヌクレアーゼ不含
  • ニッケル不含/エンドヌクレアーゼ不含
  • RNアーゼ不含
  • プロテアーゼ不含
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
B2518-BULK:
B2518-100MG:
B2518-10MG:
B2518-150MG:
B2518-250MG:
B2518-500MG:
B2518-25MG:
B2518PROC:
B2518-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Identification of genes regulated by interleukin-1beta in human endometrial stromal cells
Rossi M, et al.
Reproduction (Cambridge, England), 130(5), 721-729 (2005)
S A Fiscus et al.
Methods in molecular medicine, 20, 209-216 (1999-01-01)
Semen is the major vehicle for the sexual transmission of HIV-1. The ability to isolate infectious HIV from the semen and to quantitate viral burden in the form of cell-free or cell-associated HIV-1 RNA in semen are important for epidemiologic
Anne Troldborg et al.
Journal of clinical immunology, 39(4), 421-429 (2019-05-03)
Ficolin-3 deficiency is caused by a mutation (+1637delC) in the FCN3 gene. It is a rare condition and has been associated with both infection and autoimmune disease including systemic lupus erythematosus (SLE). Here we investigated if ficolin-3 deficiency is more
Characteristics and biological variations of M-ficolin, a pattern recognition molecule, in plasma
Wittenborn T, et al.
Journal of Innate Immunity, 2(2), 167-180 (2010)
Julie Brogaard Larsen et al.
Thrombosis and haemostasis, 119(6), 952-961 (2019-04-16)
Activation of the complement system is part of the dysregulated immune response in sepsis. The mannose-binding lectin-associated serine proteases (MASP)-1 and -2 activate the lectin pathway of the complement system. Besides, these proteins can activate coagulation in vitro. However, the
プロトコル
Biodegradable Nanoparticle