Merck
B8894
Sigma-Aldrich
アルブミン, アセチル化 ウシ血清由来
protease free, for molecular biology
別名:
Ac-BSA, アセチルBSA, アセチル化BSA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.27
由来生物
bovine
品質水準
グレード
for molecular biology
製品種目
BioReagent
フォーム
solution
精製方法
heat shock fractionation
含みます
does not contain stabilizer or preservative
由来
USA origin
濃度
20 mg/mL in H2O
テクニック
FISH: suitable
不純物
HIV I and HIVII, HCV and HBsAg, tested negative
UniProtアクセッション番号
その他の活性
DNase free
DNase, RNase, NICKase and protease, none detected
NICKase free
Protease free
RNase free
保管温度
−20°C
遺伝子情報
bovine ... ALB(280717)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
血清アルブミンは、循環系で最も多い血漿タンパク質です。それは肝臓内で生成され、非グリコシル化タンパク質として血漿へ移出されます。天然の血清アルブミンの分子量は約66 kDaです。天然の血清アルブミンは負に帯電したタンパク質です。
ウシ血清アルブミンのアセチル化では、特にリジン(Lys)残基が高い頻度で修飾され、セリン(Ser)残基とスレオニン(Thr)残基は低い頻度で修飾されます。 アセチル化BSAのMALDI-TOF質量分析では、天然のBSAと比べて約3000のMWの増加が示されています(Ostatná, V. et al., J. Electroanalytical Chem., 821, 97-103 (2018))。 また、このアセチル化プロセスでは、BSA内の微量混入ヌクレアーゼの同様のアミノ酸残基も誘導体化され、そのヌクレアーゼ活性が不活性化されます。 これにより、アセチル化BSAは、微量のヌクレアーゼ活性を最小限に抑えなければならない分子生物学の用途に役立ちます。
アプリケーション
アセチル化BSAは、アダプターライゲーションの反応混合物の構成要素として使用されています。 さらに、このB8894アセチル化BSA製品は、以下のような他の用途に使用されています。
  • cDNAライブラリー調製に(Hafner, M. et al., RNA, 17(9), 1697-1712 (2011))
  • ビオチン化RNAの捕捉に使用されるストレプトアビジンビーズのブロッキング剤として(Winz, M.-L. et al., Nat. Protocol., 12(1), 122-149 (2017))
アセチル化により、BSAに通常認められるヌクレアーゼを不活化しています。アセチル化BSAはチロシン残基がアセチル化されているため、Lowry法や類似のタンパク質定量法において発色が阻害されます。そのためタンパク質標準物質として使用することはできません。
生物化学的/生理学的作用
天然の血清アルブミンは、血液のpHと浸透圧を維持する上で主要な役割を果たします。また、アミノ酸、脂肪酸、薬物、ステロイド、および金属イオンなど、幅広い内因性および外因性の代謝物の輸送にも関与しています。天然の血清アルブミンは、血中のCa2+およびMg2+金属のレベルを調節する役割を果たせます。
特徴および利点
このアセチル化BSA製品は、以下の特性について検査されています。
  • DNaseフリー/エキソヌクレアーゼフリー
  • ニッカーゼフリー/エンドヌクレアーゼフリー
  • プロテアーゼフリー
  • RNaseフリー
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
B8894-.5ML:
B8894-BULK:
B8894-VAR:
B8894-.1ML-KC:
B8894PROC:
B8894-10ML:
B8894-1.5ML:
B8894-.1ML:
B8894-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Fan Guo et al.
Cell research, 27(8), 967-988 (2017-06-18)
Single-cell epigenome sequencing techniques have recently been developed. However, the combination of different layers of epigenome sequencing in an individual cell has not yet been achieved. Here, we developed a single-cell multi-omics sequencing technology (single-cell COOL-seq) that can analyze the
Ivan Haralampiev et al.
Nature communications, 11(1), 4355-4355 (2020-08-30)
The genome of influenza A viruses (IAV) is encoded in eight distinct viral ribonucleoproteins (vRNPs) that consist of negative sense viral RNA (vRNA) covered by the IAV nucleoprotein. Previous studies strongly support a selective packaging model by which vRNP segments are
Bill X Huang et al.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 15(8), 1237-1247 (2004-07-28)
Serum albumin is the principal transporter of fatty acids that are otherwise insoluble in circulating plasma. While the crystal structure of human serum albumin (HSA) as well as its binding with fatty acids has been characterized, the three dimensional structure
Markus Hafner et al.
Methods (San Diego, Calif.), 44(1), 3-12 (2007-12-26)
Distinct classes of small RNAs, 20-32 nucleotides long, play important regulatory roles for diverse cellular processes. It is therefore important to identify and quantify small RNAs as a function of development, tissue and cell type, in normal and disease states.
Anna Maria Sole Giordano et al.
The Journal of experimental medicine, 219(4) (2022-03-10)
Aberrant induction of type I IFN is a hallmark of the inherited encephalopathy Aicardi-Goutières syndrome (AGS), but the mechanisms triggering disease in the human central nervous system (CNS) remain elusive. Here, we generated human models of AGS using genetically modified