Merck
A3858
Sigma-Aldrich
ウシ血清アルブミン ウシ血清由来
lyophilized powder, Protease, essentially free, ≥98% (agarose gel electrophoresis)
別名:
BSA, アルブミンウシ血清, ウシアルブミン, コーンフラクションV
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.27
由来生物
bovine
品質水準
アッセイ
≥98% (agarose gel electrophoresis)
フォーム
lyophilized powder
分子量
~66 kDa
精製方法
heat shock fractionation
包装
poly bottle of
由来
New Zealand origin
不純物
≤5.0% Loss on drying
損失
≤5%
pH
7
溶解性
water: soluble (40 mg/ml)
UniProtアクセッション番号
その他の活性
Protease, essentially free
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
bovine ... ALB(280717)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
血清アルブミンは、さまざまな分子生物学のアプリケーションで使用されます(例:酵素および目的とするタンパク質の保存溶液の不活性タンパク質安定剤として)。 そのため、このようなアプリケーションでは、目的とするタンパク質または酵素の完全性を維持するために、BSAにプロテアーゼが含まれていないことが重要です。
生物化学的/生理学的作用
ある種の立体配座の一次配列を持つBSAエピトープは、ヒトの牛肉、牛乳アレルギーのアレルゲンである疑いがあります。
調製ノート
ニュージーランドで採取された血清由来
ヒートショック分画法を用いて調製
血清アルブミンはフラクション(画分)Vと呼ばれる場合があります。この命名規則は、冷エタノール沈殿を用いて血清タンパク質を分画するオリジナルのCohn(コーン)法から取られています。血清アルブミンは、Cohn法を用いて第5エタノール画分に認められました。それ以来、「フラクションV」という用語は、調製の方法に関係なく血清アルブミンを記述するのに使用されています。他の人はこの用語を使用して、オリジナルのCohn法が記述されて以降大幅に改変されたエタノール分画法により精製された血清アルブミンのことを記述しています。Sigma-Aldrichは、真のCohn分画法、改変エタノール分画法、熱ショックやクロマトグラフィーなど様々な主要方法で精製された血清アルブミンを製造および販売しています。さらなる精製ステップには、結晶化や活性炭ろ過が含まれる場合があります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A3858-10G:
A3858-BULK:
A3858-500G:
A3858-50G:
A3858-100G:
A3858-VAR:
A3858-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ling-Yan Liu et al.
International journal of molecular medicine, 46(6), 2235-2250 (2020-10-31)
The roles of the Hippo‑Yes‑associated protein (YAP) pathway in lung injury and repair remain elusive. The present study examined the effects of systemic inhibition or stimulation of YAP activity on lung injury, repair and inflammation in a mouse model of
Balázs Rada et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 181(7), 4883-4893 (2008-09-20)
The dual oxidase-thiocyanate-lactoperoxidase (Duox/SCN(-)/LPO) system generates the microbicidal oxidant hypothiocyanite in the airway surface liquid by using LPO, thiocyanate, and Duox-derived hydrogen peroxide released from the apical surface of the airway epithelium. This system is effective against several microorganisms that
Ignacio Izeddin et al.
PloS one, 6(1), e15611-e15611 (2011-01-26)
The actin cytoskeleton of dendritic spines plays a key role in morphological aspects of synaptic plasticity. The detailed analysis of the spine structure and dynamics in live neurons, however, has been hampered by the diffraction-limited resolution of conventional fluorescence microscopy.
Manoj K Pandey et al.
Molecular pharmacology, 75(3), 525-533 (2008-12-24)
The aim of the current study is to determine whether butein (3,4,2',4'-tetrahydroxychalcone) exhibits antiproliferative effects against tumor cells through suppression of the signal transducer and activator of transcription 3 (STAT3) activation pathway. We investigated the effects of butein on constitutive
Marcos V A S Navarro et al.
PLoS biology, 9(2), e1000588-e1000588 (2011-02-10)
The bacterial second messenger bis-(3'-5') cyclic dimeric guanosine monophosphate (c-di-GMP) has emerged as a central regulator for biofilm formation. Increased cellular c-di-GMP levels lead to stable cell attachment, which in Pseudomonas fluorescens requires the transmembrane receptor LapD. LapD exhibits a