安全性情報
A0336
Sigma-Aldrich
ウシ血清アルブミン 溶液
30% in saline, IgG free, aseptically filled
別名:
BSA溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.27
由来生物
bovine
品質水準
無菌性
aseptically filled
アッセイ
28-32% protein basis (biuret)
フォーム
solution
精製方法
heat shock fractionation
含まれません
stabilizer or preservative
由来
USA origin
濃度
28-32% (biuret)
30% in saline
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
≤25 ng/mg protein IgG
UniProtアクセッション番号
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
bovine ... ALB(280717)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アルブミンは、ヒトで最も豊富な血漿タンパク質です。高いレベルのアルブミンは脱水症に関連しています。アルブミンの代謝回転は、鉄欠乏性貧血の乳幼児にみられます。血清アルブミンは、肝疾患の信頼性の高い予後指標です。アルブミンの酸化的損傷は、進行性肝疾患に関連しています。
アプリケーション
ウシ血清アルブミン溶液は、以下の成分として使用されています。
  • ウイルス感染の液体維持培地(MM)として使用されるEagle(イーグル)最小必須培地(MEM)
  • 促進および自動化免疫染色におけるブロッキング溶液
  • 新しい新鮮なオーバーレイ培地を調製するためのTemin改変イーグル培地
  • 結合アッセイを実施するための結合培地′′
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A0336-50ML-PW:
A0336-VAR:
A0336PROC:
A0336-BULK:
A0336-PH:
A0336-50ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Implementation of high-content assay for inhibitors of mitogen-activated protein kinase phosphatases
Vogt A and Lazo JS
Methods, 42(3), 268-277 (2007)
Infected erythrocytes expressing DC13 PfEMP1 differ from recombinant proteins in EPCR-binding function
Azasi Y, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 115(5), 1063-1068 (2018)
New low-viscosity overlay medium for viral plaque assays
Matrosovich M, et al.
Virology Journal, 3(1), 63-63 (2006)
Jaroslav Hollý et al.
Journal of virological methods, 247, 107-113 (2017-06-15)
Infections caused by highly variable influenza A viruses (IAVs) pose perpetual threat to humans as well as to animals. Their surveillance requires reliable methods for their qualitative and quantitative analysis. The most frequently utilized quantification method is the titration by
Mikhail Matrosovich et al.
Virology journal, 3, 63-63 (2006-09-02)
Plaque assays in cell culture monolayers under solid or semisolid overlay media are commonly used for quantification of viruses and antiviral substances. To overcome the pitfalls of known overlays, we tested suspensions of microcrystalline cellulose Avicel RC/CLtrade mark as overlay