Merck
A8327
Sigma-Aldrich
ウシ血清アルブミン 溶液
30%±2% in 0.85% sodium chloride, aseptically filled
別名:
BSA溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.27
由来生物
bovine
品質水準
無菌性
aseptically filled
アッセイ
28-32% protein basis (biuret)
フォーム
solution
精製方法
heat shock fractionation
含まれません
stabilizer or preservative
由来
USA origin
濃度
28-32% protein (biuret)
30%±2% in 0.85% sodium chloride
テクニック
ELISA: suitable
UniProtアクセッション番号
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
bovine ... ALB(280717)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
血清アルブミンは、循環血液中に広く存在しているタンパク質です。アルブミンは、ハートのような形を形成する3つのドメインを持つヘリックス構造を持ちます。4種類が含まれるアルブミンスーパーファミリーに属しています。
アプリケーション
ウシ血清アルブミン溶液は、次のように使用されています:
  • 急性呼吸窮迫症候群(ARDS)の浮腫液を模倣するための実験成分の1つとして
  • アクチン細胞骨格の蛍光染色のために胚を調製するため
  • 組織培養と神経突起伸長アッセイにおいて
生物化学的/生理学的作用
血清アルブミンは、血液の浸透圧とpHを制御します。アミノ酸、薬物、ステロイド、脂肪酸などのさまざまな内因性・外因性化合物を輸送します。ウシ血清アルブミン(BSA)は、分子量スタンダード、ワクチン調製や酵素結合免疫吸着測定法(ELISA)におけるスタンダードとしての機能を果たします。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A8327-EW:
A8327-50ML-PW:
A8327-VAR:
A8327-BULK:
A8327-50ML:
A8327-500ML:
A8327-1L:
A8327-PH:
A8327-10ML:
A8327PROC:
A8327-1L-PW:
A8327-500ML-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ching-Lin Hsieh et al.
Cell reports, 37(5), 109929-109929 (2021-10-29)
Current coronavirus (CoV) vaccines primarily target immunodominant epitopes in the S1 subunit, which are poorly conserved and susceptible to escape mutations, thus threatening vaccine efficacy. Here, we use structure-guided protein engineering to remove the S1 subunit from the Middle East
Umma Habiba et al.
Oncology letters, 13(1), 321-328 (2017-01-27)
Oral leukoplakia (OL) is a clinically diagnosed preneoplastic lesion of the oral cavity with an increased oral cancer risk. However, the risk of malignant transformation is still difficult to assess. The objective of the present study was to examine the
André G Costa-Martins et al.
Cell reports. Medicine, 2(12), 100465-100465 (2022-01-15)
In children lacking influenza-specific adaptive immunity, upper respiratory tract innate immune responses may influence viral replication and disease outcome. We use trivalent live attenuated influenza vaccine (LAIV) as a surrogate challenge model in children aged 24-59 months to identify pre-infection mucosal
Kushal Suryamohan et al.
Communications biology, 4(1), 475-475 (2021-04-14)
COVID-19 is a respiratory illness caused by a novel coronavirus called SARS-CoV-2. The viral spike (S) protein engages the human angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) receptor to invade host cells with ~10-15-fold higher affinity compared to SARS-CoV S-protein, making it highly
M Gordon Joyce et al.
Cell reports, 37(12), 110143-110143 (2021-12-18)
The need for severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) next-generation vaccines has been highlighted by the rise of variants of concern (VoCs) and the long-term threat of emerging coronaviruses. Here, we design and characterize four categories of engineered nanoparticle